Learn More
Glycogen, Mussel, MedChemExpress
Description
Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycogen, Mussel |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 9005-79-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Glycogen] |
| Pourcentage de pureté | 99.0% |
| Afficher plus |