Learn More
Salicylate de glycol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester |
| CAS | 87-28-5 |
| Formule moléculaire | C9 H10 O4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, β-Hydroxyethyl salicylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2 |
| SMILES | OCCOC(=O)c1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-hydroxyéthyle 2-hydroxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.0579 |