Spécification
| CAS | 79-14-1 |
| Point de fusion | 72°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.5 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C2H4O3 |
| Numéro MDL | 4312 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Glycolic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.