Learn More
Glycolic acid, MedChemExpress
Description
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycolic acid |
| CAS | 79-14-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C2H4O3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM) |
| SMILES | O=C(O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.05 |
| Poids de la formule | 76.05 |
| Afficher plus |