Description
Les kits d’immobilisation Thermo Scientific™ GlycoLink fournissent des colonnes d’affinité et des réactifs pour immobiliser les glycoprotéines par le biais de groupes sucre oxydés pour une utilisation dans des applications de purification par affinité ou dans des études d’interactions protéiques.
Points clés :
Haute capacité : immobilisez de 1 à 10 mg d’anticorps oxydés ou d’autres glycoprotéines par millilitre de résine
Rapidité et efficacité : immobilisez-en seulement 30 minutes ; réalisez un couplage à 90 % minimum de la plupart des glycoprotéines en moins de 4 heures (l’efficacité dépend de la quantité et du type de glycosylation)
Immobilisation spécifique : la résine activée par hydrazide UltraLink se conjugue uniquement avec les glycoprotéines purifiées dont les groupes de sucre (p. ex., acide sialique) ont été oxydés doucement avec le périodate
Fixation stable : la structure de résonance des liaisons d’hydrazine est suffisamment stable pour réaliser de multiples purifications par affinité avec un lot de résine préparée ; aucune étape de stabilisation n’est requise
Préservation de la fonction d’anticorps : immobilisez l’IgG via la région Fc, ce qui maintient les deux sites de liaison d’antigènes disponibles pour capter la cible
Dimensions pratiques : choisissez parmi deux kits complets à 10 colonnes : un avec des colonnes de 1 ml et un autre avec des colonnes de 0,1 ml
Résine activée par hydrazide UltraLink :
- Ligand : hydrazide
- Assistance : Biosupport Thermo Scientific UltraLink
- Bras espaceur : 22 atomes
- Chargement : activée avec au moins 15 μmol d’hydrazide par millilitre de résine stabilisée
- Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes GlycoLink, un tampon de couplage, un catalyseur de couplage, un tampon de lavage, un réactif oxydant, des colonnes de dessalage, une boîte de tampons PBS et des accessoires de colonne
Recommandées dans les cas suivants :
Purifiez les antigènes à l’aide d’anticorps couplés par covalence. Déterminez les partenaires de liaison pour une glycoprotéine d’intérêt. Effectuez des purifications d’affinité à grande échelle
Spécification
Spécification
| Description | Résine activée par hydrazide UltraLink |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
| Gamme de produits | UltraLink |
| Quantité | 10 ml |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Hydrazide |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine UltraLink™ |
| Capacité de liaison | 1 à 10 mg d’anticorps oxydé ou d’immobilisation de glycoprotéine par ml de résine |