Learn More
Glycoluril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565036 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565036 25 g 25g
10294960 100 g 100g
15584523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15565036 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120130250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-46-8
Formule moléculaire C4H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.12
Clé InChI VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
CID PubChem 62347
ChEBI CHEBI:42946
Nom IUPAC 1,3,3a,4,6,6a-hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
SMILES C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycoluril
Point de fusion >300.0°C
Point d’ébullition 862.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (N)
Quantité 25 g
Beilstein 26,441
Merck Index 15,88
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Poids de la formule 142.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycoluril
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.