Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de glycopyrronium
Code produit 17231222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17231222 1 g 1g
17241222 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17231222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466320010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-51-0
Formule moléculaire C19H28BrNO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromure de glycopyrronium
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : insoluble dans le DMSO
Point de fusion 193,0°C à 198,0°C
Poids de la formule 398,34