Learn More
Glycyl-DL-phénylalanine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Glycyl-DL-phenylalanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 222.1004 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |