Learn More
Glycyl-L-tyrosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycyl-L-Tyrosine |
| CAS | 658-79-7 |
| Formule moléculaire | C11 H14 N2 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[(2-aminoacétyl)amino]-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.24 |
| Poids de la formule | 238.0954 |