Learn More
MedChemExpress Glycylglycine
Spécification
Spécification
| Pureté | 97.0% |
| CAS | 556-50-3 |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 132.12 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic) |