Learn More
Glycylglycine, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15855298 1 kg Flacon en plastique 1kg
15835158 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15855298 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16505.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Quantité 1 kg
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline