Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99+ %
Code produit 10540771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10540771 100 g -
10366460 25 g 25g
10379223 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540771 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 120141000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Absorbance (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm
Note relative au nom 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlorure 100ppm max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Merck Index 15, 4539
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Quantité 100 g
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline fine