Learn More
Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30802022
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802022 25 g
30791365 100 g
30786291 1 g
30796956 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30802022 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13229725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
CAS 1738-82-5
Formule moléculaire C18H22N2O6S
Numéro MDL MFCD00050678
Quantité 25 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)CNC(CN)=O.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 394.44
Pourcentage de pureté 97%