Learn More
Glycyrrhizic acid, MedChemExpress
Code produit 16429026
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429026 100 mg
16481496 200 mg
16414787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16429026 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0184
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycyrrhizic acid
CAS 1405-86-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H62O16
Quantité 100 mg
Synonyme Glycyrrhizin
Informations sur la solubilité DMSO : 500 mg/mL (607.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C(C=C3[C@]2(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@](C(O)=O)(C)CC4)C)=O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@@H](O[C@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)CC5)C)([H])CC1)C
Poids moléculaire (g/mol) 822.93
Poids de la formule 822.93
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death