Learn More
Sel monoammonium d’acide glycyrrhizique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590584 10 g Flacon en verre 10g
10696982 25 g Flacon en verre 25g
10771101 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10590584 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213750100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53956-04-0 | C42H65NO16 | 839.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53956-04-0
Formule moléculaire C42H65NO16
Poids moléculaire (g/mol) 839.97
Numéro MDL MFCD00167400,MFCD00167400
Clé InChI ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
CID PubChem 131676200
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyle-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodécahydro-1H-picène-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carb
SMILES N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Note relative au nom 98%
Point de fusion 209.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 10,4369
Conditions de rotation spécifiques + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Rotation spécifique + 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Poids de la formule 839.98
Pourcentage de pureté 98+%
Substances connexes 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Forme physique Poudre ou cristaux