Learn More
Glymidine, TRC
Code produit 30396638
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30396638 100 mg
30397261 10 mg
30402447 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30396638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG752000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 339-44-6
Formule moléculaire C13 H15 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 309.34
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, 2-Benzenesulfonamido-5-(2-methoxyethoxy)pyrimidine, Glidiazine, Glymidine, N-[5-(2-Methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamide
Nom IUPAC N-[5-(2-methoxyethoxy)pyrimidin-2-yl]benzenesulfonamide
SMILES COCCOc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)nc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glymidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3,(H,14,15,16)
Poids de la formule 309.0783