Learn More
Glyoxal, 40 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
100mL
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428900 100 mL 100mL
11453197 500 mL 500mL
11463197 2500 mL 2500mL
11473197 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11428900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16144.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.036 g/mol
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glyoxal est utilisé pour préparer la 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone par condensation avec l’urée. Il est utilisé dans le procédé de tannage du cuir, les finitions textiles et les revêtements en papier. C’est un important bloc de construction dans la synthèse des imidazoles. Il agit comme solubilisateur et agent réticulé dans la chimie des polymères. De plus, il est utilisé comme fixateur pour l’histologie afin de préserver les cellules pour les examiner sous un microscope.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol et au diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, l’oxygène, les peroxydes, les amides, les amines, les matières contenant de l’hydroxy, l’acide nitrique et les aldéhydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-22-2
Formule moléculaire C2H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 58.036
Numéro MDL MFCD00006957
Clé InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
CID PubChem 7860
ChEBI CHEBI:34779
Nom IUPAC oxaldéhyde
SMILES C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal
Point de fusion -14°C
Densité 1.271
Point d’ébullition 104°C
Formule linéaire HCOCHO
Indice de réfraction 1.409
Quantité 100 mL
Beilstein 1732463
Merck Index 14,4509
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 58.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxal, 40% w/w aq. soln
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedial, Ethyleneglycol