Learn More
Glyoxal (40 % en vers/poids en H2O) (Grade technique), TRC
Code produit 30138407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138407 250 mL 250mL
30012846 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG754500250ML
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-22-2
Formule moléculaire C2H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 58.04
Synonyme Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536
Nom IUPAC oxaldéhyde
SMILES O=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Poids de la formule 58.0055
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glyoxal 40%