Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pur, solution à 40 % dans l’eau
Code produit 10081700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081700 1 L Flacon en verre 1L
10582551 500 mL Flacon en verre 500mL
10091700 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10593314 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10081700 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 156220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.70€
    60.65€ / 1L
    Économisez 11.05€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal
Note relative au nom 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Point de fusion -14.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2650g/mL
Point d’ébullition 104.0°C
Point d’éclair >104°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H2O2
Formule linéaire HCOCHO
Numéro MDL MFCD00006957
Quantité 1 L
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Merck Index 15, 4544
Gravité spécifique 1.265
Synonyme glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
Nom IUPAC oxaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 58.04
CID PubChem 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosité 8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 58.04
Pourcentage de pureté 39 to 41% (Titrimetry other)
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.