Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pur, solution à 40 % dans l’eau
Code produit 10091700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091700 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10582551 500 mL Flacon en verre 500mL
10081700 1 L Flacon en verre 1L
10593314 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10091700 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 156220025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal
Note relative au nom 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Point de fusion -14.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2650g/mL
Point d’ébullition 104.0°C
Point d’éclair >104°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H2O2
Formule linéaire HCOCHO
Numéro MDL MFCD00006957
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Merck Index 15, 4544
Gravité spécifique 1.265
Synonyme glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
Nom IUPAC oxaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 58.04
CID PubChem 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosité 8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 58.04
Pourcentage de pureté 39 to 41% (Titrimetry other)
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.