Learn More
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Code produit 16401999
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401999 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401999 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY79494
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxalic acid(50% in water)
Forme physique Liquid
CAS 298-12-4
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C2H2O3
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C=O
Poids moléculaire (g/mol) 74.04
Poids de la formule 74.04
Qualité Research