Learn More
Glyoxime, 98+ %, humidifié avec environ 20 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341837 50 g 50g
11331837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05130.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 557-30-2 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-30-2
Formule moléculaire C2H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.066
Numéro MDL MFCD00013942
Clé InChI RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Synonyme glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
CID PubChem 5354753
Nom IUPAC N-[(E)-2-nitrosoéthényl]hydroxylamine
SMILES C(=CN=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxime
Point de fusion ∽169°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Imbibé de ≈20 % d’eau
Quantité 50 g
Numéro UN UN2926
Beilstein 1699539
Poids de la formule 88.07
Pourcentage de pureté ≥98%