Learn More
Glyoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Formule moléculaire | C2 H4 N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| SMILES | O\N=C\C=N\O |
| Nom IUPAC | (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoéthylidène]hydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.07 |
| Poids de la formule | 88.0273 |