Learn More
Glyoxylic Acid (50% aqueous solution), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glyoxylic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5) |
| Poids de la formule | 74.0004 |