Learn More
Acide glyoxylique (solution aqueuse à 50 %), TRC
Code produit 17972745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972745 25 g 25g
17953975 1 g 1g
17915055 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17972745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG75499525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-12-4
Formule moléculaire C2 H2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 74.04
Synonyme Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique
SMILES OC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic Acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Poids de la formule 74.0004