Learn More
Acide glyoxylique, 50 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426227
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426227 1000 g 1000g
11436227 250 g 250g
11446227 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25149.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide glyoxylique est utilisé dans la réaction de Hopkins Cole, qui est utilisée dans la détection du tryptophane dans les protéines. Il réagit avec le phénol pour obtenir de l’acide 4-hydroxymandélique qui, par réaction ultérieure avec l’ammoniac, donne de l’hydroxyphénylglycine, comme précurseur de l’amoxicilline. Il est également utilisé comme matériau de départ pour la préparation de l’acide 4-hydroxyphénylacétique, qui est utilisé pour obtenir de l’aténolol. Il est impliqué dans la production d’agroproduits chimiques, d’arômes, d’ingrédients cosmétiques et d’intermédiaires pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la purification de l’eau et la conservation des aliments. De plus, il est utilisé comme précurseur dans la synthèse des chélates de fer. En outre, il sert d’intermédiaire de matière de vernis et de colorants.
Solubilité
Miscible à l’éthanol. Légèrement miscible à l’éther et au benzène. Immiscible aux esters.
Remarques
Incompatible avec les métaux, les alcalis, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-12-4
Formule moléculaire C2H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 74.035
Numéro MDL MFCD00006958
Clé InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
CID PubChem 760
ChEBI CHEBI:16891
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique
SMILES C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic acid
Point de fusion -93°C
Densité 1.339
Point d’ébullition 111°C
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol. Slightly miscible with ether and benzene. Immiscible with esters.
Poids de la formule 74.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de sol. aqueuse