Learn More
Acide glyoxylique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483067 100 g 100g
11473067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16058.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92.05 g/mol
Glyoxylic acid is a reagent for sulfinylmaleate synthesis. It is one of the chemicals used in the Hopkins Cole reaction. It is involved to check the presence of tryptophan in proteins. It is condensed with urea and 1,2-diaminobenzene to form heterocycles. It also undergoes Friedel-Crafts and cyclocondensation reactions to form bis(pentamethylphenyl) acetic acid and a beta-carboline respectively. It is employed in the synthesis of a sulfinylmaleate, which serves as an efficient dienophile for enantioselective Diels-Alder cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glyoxylique est un réactif pour la synthèse du sulfinylmaléate. C’est l’un des produits chimiques utilisés dans la réaction de Hopkins Cole. Il s’agit de vérifier la présence de tryptophane dans les protéines. Il est condensé avec de l’urée et du 1,2-diaminobenzène pour former des hétérocycles. Il subit également des réactions de Friedel-Crafts et de cyclocondensation pour former respectivement de l’acide bis(pentaméthylphényl)acétique et de la bêta-carboline. Il est utilisé dans la synthèse d’un maléate de sulfinyle, qui sert de diénophile efficace pour les cycloadditions énantiosélectives de Diels-Alder.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’alcool. Insoluble dans l’éther diéthylique et les hydrocarbures.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-96-2
Formule moléculaire C2H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 92.05
Numéro MDL MFCD00149497
Clé InChI MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
CID PubChem 15620607
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique ; Hydrate
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic acid monohydrate
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 100°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 969535
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4511
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons.
Poids de la formule 92.06 (74.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxylic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate