Learn More
Acide glyoxylique monohydrate, TRC
Code produit 30134079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134079 100 g 100g
30011613 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG755000100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-96-2
Formule moléculaire C2H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 92.05
Synonyme 2-Oxoacetic Acid Monohydrate, Glyoxalic Acid Monohydrate, Formylformic Acid Monohydrate, NSC 27785 Monohydrate, Oxalaldehydic Acid Monohydrate, Oxoacetic Acid Monohydrate, Oxoethanoic Acid Monohydrate, α-Ketoacetic Acid Monohydrate;
Nom IUPAC Acide 2,2-dihydroxyacétique
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic Acid Monohydrate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)
Poids de la formule 92.011