Learn More
Glyphosate-C2-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glyphosate-C2-d2 |
| CAS | 2734001-36-4 |
| Formule moléculaire | C3H6D2NO5P |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | N-(Phosphonomethyl)glycine-C2-d2, (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-C2-d2, Phosphonomethylglycine-C2-d2, Accord-C2-d2, Glyphomax-C2-d2, Rebel Garden-C2-d2, Roundup Max-C2-d2, Silglif-C2-d2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1D2 |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])NCP(O)(O)=O)=O |
| Nom IUPAC | (phosphonométhyl)glycine-2,2-d2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.09 |
| Poids de la formule | 171.03 |