Learn More
AcroBiosystems GMP ActiveMax™ Billes CD3/CD28 pour l'activation/l'expansion des lymphocytes T humains
Code produit 31453495 Tous les produits ACROBiosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31453495 400 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31453495 Fournisseur AcroBiosystems Code fournisseur GMPMBS001400mg
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
GMP ActiveMax™ Les billes CD3/CD28 d'activation/expansion des lymphocytes T humains sont exprimées à partir de cellules humaines
GMP ActiveMax™ Les billes CD3/CD28 d'activation/expansion des lymphocytes T humains sont exprimées à partir de cellules humaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formule GMP ActiveMax Les billes CD3/CD28 d'activation/expansion des cellules T humaines sont fournies avec 5x107 billes/mL dans du PBS, pH 7,4, avec 0,1% d'albumine sérique humaine recombinante (HSA recombinante).
Contenu et stockage Le produit DOIT être conservé entre 2 °C et 8 °C dès réception ; Ce produit est stable après stockage entre 2 °C et 8 °C pendant 5 ans dans des conditions stériles.
Granulométrie 5.5 μm
Quantité 400 mg
À utiliser avec (application) Activation/expansion des lymphocytes T
Espèces Humaine
Suffisant pour 4 x 10 9 perles