Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes BPF
Code produit 15809631 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Largeur (métrique) de lame:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Largeur (métrique) de lame unitSize
15809631 495 mm 350 mm 50 mm 1 pièce
15849621 185 mm 100 mm 20 mm 1 pièce
15859621 225 mm 120 mm 20 mm 1 pièce
15869621 225 mm 150 mm 25 mm 1 pièce
15879621 325 mm 200 mm 32 mm 1 pièce
15889621 380 mm 250 mm 38 mm 1 pièce
15899621 440 mm 300 mm 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15809631 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A330350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sampling Systems™ Les couteaux à palettes BPF sont une gamme de couteaux fabriqués en acier inoxydable convenant parfaitement aux applications hygiéniques.
  • Surface lisse
  • Fabrication en acier inoxydable
  • Finition satinée
Spécification
Type de produit Couteau à palette
Finition Poli
Longueur (métrique) de lame 350 mm
Largeur (métrique) de lame 50 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 495 mm