Learn More
Thermo Scientific™ GMP Mise en service, étalonnage, IQOQ + PT (1 carte de température) et maintenance préventive pour incubateur (nouveau produit)
Code produit 31703104
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31703104 Incubateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31703104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GMPINCNP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ce GMP Le plan de service accompagne les incubateurs lors de la phase de lancement de leurs nouveaux produits. Inclut une assistance CM prioritaire (le jour ouvrable suivant - dans certaines régions), une réparation tout compris, une formation en ligne, une garantie de requalification gratuite, une consultation gratuite d'une heure, un coordinateur dédié, garantissant un temps d'arrêt minimal.
GMP Plan de service - Nouveau produit (NP) (Fait partie des plans d'assurance réglementaire)
Aperçu
  • Conçu sur mesure pour les incubateurs en phase de démarrage.
  • Fournit une assistance complète en matière de démarrage, de qualification et de maintenance préventive pour GMP conformité.
Services inclus dans l’offre de base
  • Mise en service : Permet de s'assurer que votre nouvel équipement est installé, connecté et pleinement opérationnel.
  • Étalonnage : Une vérification périodique confirme que l’équipement et les capteurs de surveillance produisent des résultats précis dans les limites spécifiées. Ce service assure la conformité avec ISO Normes 9001.
  • qualification d'installation (QI) : Vérification que le site d'installation et l'environnement de l'équipement répondent aux spécifications du fabricant et aux exigences de l'utilisateur. Garantit que l'équipement, les manuels, les fournitures et les accessoires arrivent intacts et sont correctement assemblés et installés. Les détails de configuration sont enregistrés.
  • Qualification opérationnelle (OQ) : Vérification du bon fonctionnement de l'équipement conformément aux spécifications du fabricant. Vérifie le bon fonctionnement grâce à des tests tels que la détection de porte entrouverte, de panne de courant et d'alertes de température.
  • Tests de performance (PT) : Test personnalisé pour garantir que l'équipement répond aux spécifications de l'utilisateur, comme par exemple une cartographie de température.
  • Maintenance préventive : Inspections de routine réalisées selon des procédures standardisées afin de maintenir les performances des équipements. Comprend l'inspection, le nettoyage, le remplacement des pièces usées, les tests de performance et la mise au point.
Avantages supplémentaires
  • Engagement de soutien prioritaire renforcé (jour ouvrable suivant) dans certaines régions
  • Garantie et couverture de réparation tout compris, pièces de rechange incluses.
  • Un coordinateur de compte dédié pour un soutien personnalisé.
  • Consultation d'une heure pour obtenir des conseils en matière de conformité et d'assistance aux services.
  • Accès illimité à la formation en ligne.
  • 50 % de réduction sur les solutions de surveillance à distance et les options complémentaires (cartographie temporaire/requalification)
Résultats clients
  • Performances fiables et temps d'arrêt minimisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateurs
Type de produit Service