Learn More
Thermo Scientific™ GMP Mise en service, étalonnage, IQOQ+PT (test de cycle), maintenance préventive pour la centrifugeuse Plus (nouveau produit)
Code produit 31703127
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31703127 Centrifugeuses 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31703127 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GMPCENPLUSNP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ce GMP Le plan de service prend en charge la centrifugeuse plus (Superspeed/Ultra) pendant la phase de lancement du nouveau produit. Inclut une assistance CM prioritaire (le jour ouvrable suivant - dans certaines régions), une réparation tout compris, une formation en ligne, une garantie de requalification gratuite, une consultation gratuite d'une heure, un coordinateur dédié, garantissant un temps d'arrêt minimal.
GMP Plan de service - Nouveau produit (NP) (Fait partie des plans d'assurance réglementaire)
Aperçu
  • Conçu sur mesure pour les centrifugeuses plus modèles (Ultra/Superspeed) au stade du nouvel équipement.
  • Fournit une assistance complète en matière de démarrage, de qualification et de maintenance préventive pour GMP conformité.
Services inclus dans l’offre de base
  • Mise en service : Permet de s'assurer que votre nouvel équipement est installé, connecté et pleinement opérationnel.
  • Étalonnage : Une vérification périodique confirme que l’équipement et les capteurs de surveillance produisent des résultats précis dans les limites spécifiées. Ce service assure la conformité avec ISO Normes 9001.
  • qualification d'installation (QI) : Vérification documentée attestant que le site d'installation et l'environnement de l'équipement répondent aux spécifications du fabricant et aux exigences de l'utilisateur. IQ vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts et sont correctement assemblés et installés. Les détails de configuration de chaque composant du système sont enregistrés.
  • Qualification opérationnelle (OQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu, conformément aux spécifications du fabricant. L'OQ vérifie les fonctions importantes des équipements et s'assure que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et qu'ils sont conformes aux normes et exigences. Les principaux tests comprennent la détection de porte entrouverte, de panne de courant et d'alertes de température.
  • Tests de performance (PT) : Des tests personnalisés permettent de s'assurer que l'équipement répond aux spécifications de l'utilisateur, comme les tests de cycle (CT) pour les centrifugeuses.
  • Maintenance préventive : Inspections de routine réalisées selon des procédures standard afin de garantir que les performances de l'équipement sont égales ou proches du niveau atteint lors de l'installation. Les procédures typiques comprennent l'inspection et le nettoyage généraux, le remplacement des pièces usées, les tests de performance et le réglage.
Avantages supplémentaires
  • Engagement de soutien prioritaire renforcé (jour ouvrable suivant) dans certaines régions
  • Garantie et couverture de réparation tout compris, pièces de rechange incluses.
  • Un coordinateur de compte dédié pour un soutien personnalisé.
  • Consultation d'une heure pour obtenir des conseils en matière de conformité et d'assistance aux services.
  • Accès illimité à la formation en ligne.
  • 50 % de réduction sur les solutions de surveillance à distance et les options complémentaires (cartographie temporaire/requalification)
Résultats clients
  • Performances fiables et temps d'arrêt minimisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses
Type de produit Service
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.