Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disque à membrane GN-6 Metricel™
Description
- Les esters de cellulose mixte sont les milieux filtrants les plus acceptés pour l’analyse microbiologique et permettent une récupération maximale des organismes
- La grille de quadrillage à points unique fournit des conseils pour quantifier les colonies bactériennes sans inhibition ou amélioration de la croissance
- Convient à l’analyse microbiologique à l’aide de la technique de filtre à membrane. Chaque boîte contient une certification signée pour vos dossiers permanents
- La variété d’options d’emballage répond à tous les besoins. Disponibles en conditionnement individuel S-Packs, en boîtes autoclavables ou en boîtes non stériles
- À utiliser avec un milieu nutritif pour une croissance optimale et une identification facile des contaminants.
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Spécification
| Matériau | Ester de cellulose mixte hydrophile |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Type de surface | unie |
| Épaisseur (métrique) | 152 μm |
| Mouillabilité | Hydrophile |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose