Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Système d’identification de 12 substrats GN-ID A, approuvé AOAC-RI
Code produit 17393211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Bandelettes de test 30 A
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17393211 Bandelettes de test 30 A 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17393211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur MID643
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen GN-ID A - Pour l’identification des bactéries à Gram négatif anaérobies facultatives et aérobies (entérobactéries et bactéries à Gram négatif diverses).
  • Microgen GN-ID A est un système pratique d’identification de 12 substrats pour les entérobactéries les plus couramment isolées.
  • Approuvé AOAC-RI
  • Le système Microgen GN-ID A permet d’identifier les entérobactéries fréquemment rencontrées à partir d’échantillons alimentaires ou médicaux, y compris les échantillons urinaires et les isolats de plaies courantes.
  • Pour les applications cliniques plus larges et pour les échantillons vétérinaires et industriels, l’identification de toutes les espèces actuellement reconnues d’entérobactéries et d’une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs à l’oxydase est réalisée avec l’ajout du système Bidentification GN-ID.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Les bandelettes de test contiennent 12 substrats biochimiques (lysine, ornithine, H2S, glucose, mannitol, xylose, indole, uréase, voges proskauer, citrate, TDA, nitrate)
Format Bandelettes de test 30 A
Type d’échantillon Isolat bactérien
Sensibilité >99%
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Un système d’identification pour toutes les entérobactéries actuellement reconnues et une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs à l’oxydase
Comprend Bandelettes de test 30 A
Nbre de réactions 12 par bandelette de test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec sachets et plateau de maintien de bande
Quantité Bandelettes de test 30 A
Espèces Toutes les entérobactéries actuellement reconnues et une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs à l’oxydase
Spécificité >99%
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 18 à 24 heures d’incubation pour les entérobactéries, et après 48 heures pour les isolats positifs à l’oxydase