Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Système de 30 tests combinés GN-ID A + B
Code produit 17303221 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
12 par bandelette de test
Type:
Bandelette de test
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Type Conditionnement
17303221 12 par bandelette de test Bandelette de test 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17303221 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur MID644
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen GN-ID A + B - Système de 30 tests combinés pour l’identification des bactéries oxydase et à Gram négatif anaérobies facultatives et aérobies (entérobactéries et bactéries à Gram négatif diverses).
Les organismes suivants sont inclus dans la base de données GNA du logiciel du système d’identification Microgen :
  • Acinetobacter baumannii
  • Acinetobacter lwoffii
  • Acinetobacter haemolyticus
  • Citrobacter freundii
  • Citrobacter diversus
  • Edwardsiella tarda
  • Enterobacter aerogenes
  • Enterobacter cloacae
  • Pantoea agglomerans
  • Enterobacte gergoviae
  • Cronobacter sakazakii
  • Escherichia coli
  • Escherichia coli - inactive
  • Hafnia alvei
  • Klebsiella oxytoca
  • Klebsiella ozaenae
  • Klebsiella pneumoniae
  • Klebsiella rhinoscleromatis
  • Morganella morganii
  • Proteus mirabilis
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri
  • Providencia alcalifaciens
  • Providencia stuartii
  • Espèces de Salmonella
  • Salmonella typhi
  • Salmonella choleraesuis
  • Salmonella paratyphi A
  • Salmonella gallinarum
  • Salmonella pullorum
  • Salmonella arizonae
  • Serratia marcescens
  • Serratia rubidaea
  • Sérogroupes A, B et C de Shigella
  • Shigella sonnei (groupe D)
  • Yersinia enterocolitica
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables lysine, ornithine, H2S, glucose, mannitol, xylose, indole, uréase, voges proskauer, citrate, TDA, nitrate et gélatine, malonate, inositol, sorbitol, rhamnose, sucrose, lactose, arabinose, adonitol, raffinose, salicine, arginine, TDA, nitrate
Format Bandelettes de test 30 A bandelettes de test 30 B
Type d’échantillon Isolat bactérien
Sensibilité >99%
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Un système d’identification pour toutes les entérobactéries actuellement reconnues et une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs et négatifs à l’oxydase.
Comprend Bandelettes de test 30 A bandelettes de test 30 B
Nbre de réactions 12 par bandelette de test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec sachets et plateau de maintien de bande
Quantité Bandelettes de test 30 A bandelettes de test 30 B
Espèces Toutes les entérobactéries actuellement reconnues et une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs et négatifs à l’oxydase
Spécificité >99%
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 18 à 24 heures d’incubation pour les entérobactéries, et après 48 heures pour les isolats positifs à l’oxydase