Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit GN-ID B
Code produit 17313221 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 bandelettes de test
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17313221 24 bandelettes de test 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17313221 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur MID65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen Bioproducts GN-ID B - Pour une utilisation comme systèmes de 12 tests supplémentaires pour l’identification des bactéries positives à l’oxydase et à Gram négatif diverses.
Le kit Microgen Bioproducts GN-ID B étend le format à un système d’identification de 24 substrats pour les entérobactéries et les bacilles à Gram négatif non fastidieux et positifs à l’oxydase.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Les bandelettes de test contiennent 12 substrats biochimiques (gélatine, malonate, inositol, sorbitol, rhamnose, sucrose, lactose, arabinose, adonitol, raffinose, salicine, arginine, TDA, nitrate)
Format 24 bandelettes de test
Type d’échantillon Isolat bactérien
Sensibilité >99%
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Bandelette de test contenue dans d’autres kits
Comprend 24 bandelettes de test
Nbre de réactions 12 par bandelette de test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec sachets et plateau de maintien de bande
Quantité 24 bandelettes de test
Espèces Toutes les entérobactéries actuellement reconnues et une vaste gamme de bacilles à Gram négatif positifs à l’oxydase
Spécificité >99%
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 18 à 24 heures d’incubation pour les entérobactéries, et après 48 heures pour les isolats positifs à l’oxydase