Learn More
GNE-131, MedChemExpress
Code produit. 16494608
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494608
Marque: Medchem Express HY112279
MedChemExpress GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-131
CAS 1629063-81-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H30N4O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (282.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC1=NN=C2N1C=C(C3CC3)C(OCC45C[C@@H](C6)C[C@@H](C[C@@H]6C5)C4)=C2)(C7CC7)=O
Poids moléculaire (g/mol) 442.57
Poids de la formule 442.57
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.