Learn More
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Code produit 16480689
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480689 1 mg
16473148 10 mg
16425887 5 mg
16409706 50 mg
16404446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16480689 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100742
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23ClN2O3S2
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 499.04
Poids de la formule 499.04
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death