Learn More
GNE-272, MedChemExpress
Code produit 16479686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479686 50 mg
16475867 5 mg
16464426 100 mg
16433138 10 mg
16430036 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16479686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100726
MedChemExpress GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-272
CAS 1936428-93-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25FN6O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (235.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCC2=C(C(NC3=C(F)C=C(C4=CN(C)N=C4)C=C3)=NN2[C@@H]5COCC5)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 424.47
Poids de la formule 424.47
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease