Learn More
GNE-477, MedChemExpress
Code produit 16494378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494378 10 mg
16483056 25 mg
16441149 1 mg
16437107 5 mg
16410707 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16494378 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11042
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-477
CAS 1032754-81-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28N8O3S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 504.63
Poids de la formule 504.63
Pourcentage de pureté 98.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease