Learn More
GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress
Description
GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GNE-617 hydrochloride |
| CAS | 2070014-99-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H16ClF2N3O3S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 463.88 |
| Poids de la formule | 463.88 |
| Afficher plus |