Learn More
GNF-5837, MedChemExpress
Code produit 16491867
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491867 50 mg
16486196 100 mg
16475708 10 mg
16408407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13491
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .
GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .
Spécification
Nom chimique ou matériau GNF-5837
CAS 1033769-28-6
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H21F4N5O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (59.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C)C(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 535.49
Poids de la formule 535.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease