Learn More
Go 6983, MedChemExpress
Code produit 16478477
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478477 5 mg
16441967 50 mg
16416286 100 mg
16405818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16478477 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13689
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Go 6983
CAS 133053-19-7
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H26N4O3
Quantité 5 mg
Synonyme Gö 6983 Goe 6983
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 442.51
Poids de la formule 442.51
Pourcentage de pureté 95.61%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease