Learn More
Go 6983, TRC
Code produit 30390625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390625 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG76649510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-5-methoxy-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
CAS 133053-19-7
Formule moléculaire C26H26N4O3
Quantité 10 mg
Synonyme Go 6983, Goe 6983
Formule InChI InChI=1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cn2CCCN(C)C)C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45
Nom IUPAC 3-[1-[3-(diméthylamino)propyl]-5-méthoxyincol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrole-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 442.51
Poids de la formule 442.2005