Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de chèvre
Code produit 11475055 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475055 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475055 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092939149
 Article restreint
En stock
Alternative adaptée au sérum de veau fœtal dans un large éventail d’applications de culture cellulaire telles que l’isolement et l’identification des virus produits dans une variété de lignées cellulaires primaires.
Ce sérum est produit à partir de sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé.
Spécification
Couleur Marron rougeâtre
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Forme Liquide
Quantité 100 mL
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
Source Sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
pH 7 à 8