Learn More
3M™ GoggleGear™ Lunettes de protection de la série 3000, carénage en PVC, objectif AF transparent, sangle en tissu haut de gamme
Code produit 31875401 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la monture:
PVC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la monture Conditionnement
31875401 PVC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31875401 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100325039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.65€
    13.08€ / 1 pièces
    Économisez 7.57€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La série de lunettes protectrices 3000 présente un design grandeur nature avec une lentille enveloppante pour un meilleur champ de vision, et un chevalet de nez fente pour un ajustement plus confortable
  • 3M™ GoggleGear™ La série Protective Goggle 3000 présente un design grandeur nature avec une lentille enveloppante pour un meilleur champ de vision, et un nez à fente pour un ajustement plus confortable.
  • Choisissez parmi des modèles avec un revêtement anti-buée ou 3M™ Scotchgard™ anti-buée.
  • Le GoggleGear™ 3000 est disponible avec ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air et des performances anti-brouillard, et est 3, protection contre les gouttelettes, 4, protection contre les grosses particules, et 6, protection contre les flux de liquide, homologué.
  • Comprend soit une sangle en tissu polyester ajustable, soit une sangle en néoprène facile à nettoyer, ainsi qu’un design de carénage optimisé avec des fentes adaptées à de nombreuses lunettes de prescription.
  • Le modèle de lentille en acétate répond à l’exigence de résistance chimique de ISO la norme 16321, aidant ainsi à protéger les travailleurs contre les dangers chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Transparent
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes anti-buée
Jetable Réutilisable
Lens Material Acétate
Matériau de la monture PVC
Protection UV Néant
Frame Type Plein cadre