Learn More
3M™ GoggleGear™ Lunettes de protection de la série 3000, carénage TPV, objectif AF transparent Scotchgard™ , sangle en tissu haut de gamme
Tous les produits 3M ProduitsDescription
- 3M™ GoggleGear™ La série Protective Goggle 3000 présente un design grandeur nature avec une lentille enveloppante pour un meilleur champ de vision, et un nez à fente pour un ajustement plus confortable.
- Choisissez parmi des modèles avec un revêtement anti-buée ou 3M™ Scotchgard™ anti-buée.
- Le GoggleGear™ 3000 est disponible avec ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air et des performances anti-brouillard, et est 3, protection contre les gouttelettes, 4, protection contre les grosses particules, et 6, protection contre les flux de liquide, homologué.
- Comprend soit une sangle en tissu polyester ajustable, soit une sangle en néoprène facile à nettoyer, ainsi qu’un design de carénage optimisé avec des fentes adaptées à de nombreuses lunettes de prescription.
- Le modèle de lentille en acétate répond à l’exigence de résistance chimique de ISO la norme 16321, aidant ainsi à protéger les travailleurs contre les dangers chimiques.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Couleur | Noir |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes anti-buée |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | TPV |
| Protection UV | Néant |
| Frame Type | Plein cadre |