Learn More
Feuille d’or, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), Premion™, 99,985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold |
| Couleur | Golden |
| Aspect | Gold colored foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.985% (Metals basis) |
| Forme | Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur |