Learn More
Feuille d’or, épaisseur 0,05 mm (0,002 po) 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11346189
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11346189 50 x 50 mm 1 pièce
11314728 25 x 25 mm 25mm
11304728 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11346189 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043071.FI
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. .0.6 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Specifications
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur